Tlačiť
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48668-1G PC48668-250MG
APOSPC48668-1GEA 1319.05 EUR
APOSPC48668-1G APOSPC48668-250MG
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Mw: 275.247 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27846135
Číslo CAS: 1609256-10-1