Tlačiť
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48667-1G PC48667-250MG
APOSPC48667-1GEA 237.13 EUR
APOSPC48667-1G APOSPC48667-250MG
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Mw: 275.247 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29169504
Číslo CAS: 2379918-61-1