Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48662-1G PC48662-250MG PC48662-5G
APOSPC48662-1GEA 39.79 EUR
APOSPC48662-1G APOSPC48662-250MG APOSPC48662-5G
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec: C₉H₃F₆NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30295050
Číslo CAS: 76911-72-3