Tlačiť
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48658-1G PC48658-250MG PC48658-5G
APOSPC48658-1GEA 596.03 EUR
APOSPC48658-1G APOSPC48658-250MG APOSPC48658-5G
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₄S
Mw: 252.647 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22628063
Číslo CAS: 1219687-20-3
OSN: 3261
ADR: 8 III