Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48650-1G PC48650-5G
APOSPC48650-1GEA 99.34 EUR
APOSPC48650-1G APOSPC48650-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11520672
Číslo CAS: 1009093-60-0