Tlačiť
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4865-10G PC4865-1G PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA 423.18 EUR
APOSPC4865-10G APOSPC4865-1G APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₅F₃N₂OS
Teplota tavenia: 278 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052654
Číslo CAS: 3335-45-3