Tlačiť
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 132.59 EUR
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Mw: 217.035 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11520668
Číslo CAS: 1114809-22-1