Tlačiť
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48638-1G PC48638-250MG
APOSPC48638-1GEA 435.81 EUR
APOSPC48638-1G APOSPC48638-250MG
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂O₂S
Mw: 271.079 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13188442
Číslo CAS: 51679-57-3