Tlačiť
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl ether, 1-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC48636-1G PC48636-250MG
APOSPC48636-1GEA 629.28 EUR
APOSPC48636-1G APOSPC48636-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₉H₉F₃O
Mw: 190.162 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185712
Číslo CAS: 1214385-12-2