Tlačiť
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butyric acid
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 94.53 EUR
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₃
Mw: 172.102 g/mol
Teplota varu: 195…198 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190638
Číslo CAS: 72114-82-0
OSN: 3261
ADR: 8 III