Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48609-1G PC48609-250MG PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA 104.55 EUR
APOSPC48609-1G APOSPC48609-250MG APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BF₂O₃
Mw: 270.08 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16996403
Číslo CAS: 960067-33-8