Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48601-1G PC48601-250MG
APOSPC48601-1GEA 1019.83 EUR
APOSPC48601-1G APOSPC48601-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrClF₃N
Mw: 260.439 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189905
Číslo CAS: 1196153-93-1