Tlačiť
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Fluorobenzofuran, 5-Fluoro-1-benzofuran
PC48599-1G PC48599-250MG
APOSPC48599-1GEA 290.41 EUR
APOSPC48599-1G APOSPC48599-250MG
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
5-Fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅FO
Mw: 136.123 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08236757
Číslo CAS: 24410-59-1