Tlačiť
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
PC48592-1G PC48592-5G
APOSPC48592-1GEA 24.95 EUR
APOSPC48592-1G APOSPC48592-5G
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Vzorec: C₄H₃F₃O₃
Teplota varu: 85…86 °C (12 mm Hg)
Teplota tavenia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183522
Číslo CAS: 167951-80-6