Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 463.85 EUR
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23707391
Číslo CAS: 1114546-30-3