Tlačiť
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48579-1G PC48579-250MG
APOSPC48579-1GEA 1909.75 EUR
APOSPC48579-1G APOSPC48579-250MG
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Vzorec: C₃H₅F₃O₂
Teplota varu: 87…88 °C (25 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22199791
Číslo CAS: 148683-14-1
OSN: 1993
ADR: 3,III