Tlačiť
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
PC48576-1G PC48576-5G
APOSPC48576-1GEA 141.8 EUR
APOSPC48576-1G APOSPC48576-5G
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Vzorec: C₅H₆BrF₃O₂
Mw: 234.999 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18641866
Číslo CAS: 108221-68-7