Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-1-amine
PC48573-1G PC48573-5G PC48573-250MG
APOSPC48573-1GEA 344.97 EUR
APOSPC48573-1G APOSPC48573-5G APOSPC48573-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Vzorec: C₇H₆F₁₁N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20489384
Číslo CAS: 1346521-42-3
OSN: 2735
ADR: 8,III