Tlačiť
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48559-1G PC48559-250MG PC48559-5G
APOSPC48559-1GEA 373.72 EUR
APOSPC48559-1G APOSPC48559-250MG APOSPC48559-5G
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27978532
Číslo CAS: 1505850-20-3