Tlačiť
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48557-1G PC48557-25G PC48557-5G
APOSPC48557-1GEA 72.9 EUR
APOSPC48557-1G APOSPC48557-25G APOSPC48557-5G
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Vzorec: C₉H₅F₆IO₂
Mw: 386.03 g/mol
Teplota varu: 53.4 °C (0.15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28096622
Číslo CAS: 1820736-26-2