Tlačiť
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 224.23 EUR
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClFN·ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12547495
Číslo CAS: 1253790-80-5