Tlačiť
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-3,5-Difluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride, (S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC48537-100MG PC48537-250MG
APOSPC48537-100MGEA 143.6 EUR
APOSPC48537-100MG APOSPC48537-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂N·ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11101247
Číslo CAS: 1213128-98-3
OSN: 3259
ADR: 8,III