Tlačiť
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 33.13 EUR
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrClFO₂
Mw: 253.261 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11111906
Číslo CAS: 1451392-87-2