Tlačiť
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-iodophenyl trifluoromethyl ether, 2-Bromo-4-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC48523-1G PC48523-5G
APOSPC48523-1GEA 84.52 EUR
APOSPC48523-1G APOSPC48523-5G
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
Mw: 366.902 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18398077
Číslo CAS: 1049731-04-5