Tlačiť
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3'-Chloro-2,6'-dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48480-1G PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA 437.63 EUR
APOSPC48480-1G APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28096621
Číslo CAS: 1804382-46-4
OSN: 3261
ADR: 8,III