Tlačiť
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC48465-1G PC48465-250MG PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA 234.73 EUR
APOSPC48465-1G APOSPC48465-250MG APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
Mw: 239.469 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24848703
Číslo CAS: 1449008-28-9