Tlačiť
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-α,6-dibromo-2-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-chloro-3-fluorobenzene
PC48461-1G PC48461-250MG
APOSPC48461-1GEA 822.3 EUR
APOSPC48461-1G APOSPC48461-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28096619
Číslo CAS: 1820741-85-2
OSN: 3261
ADR: 8,III