Tlačiť
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)boron
PC48448-5G PC48448-250MG PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA 867.61 EUR
APOSPC48448-5G APOSPC48448-250MG APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Vzorec: C₉H₆BF₁₅O₃
Mw: 457.929 g/mol
Teplota varu: 110 °C (220 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22124053
Číslo CAS: 2003-04-5