Tlačiť
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 152.83 EUR
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28096613
Číslo CAS: 1820739-95-4
OSN: 1993
ADR: 3,III