Tlačiť
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48441-1G PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-1GEA 241.14 EUR
APOSPC48441-1G APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Mw: 253.453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23713162
Číslo CAS: 1428234-67-6