Tlačiť
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl]methanol, 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzyl alcohol
PC48437-1G PC48437-250MG PC48437-5G
APOSPC48437-1GEA 249.15 EUR
APOSPC48437-1G APOSPC48437-250MG APOSPC48437-5G
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Mw: 184.164 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19381748
Číslo CAS: 816449-70-4