Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluoroanisole
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 24.91 EUR
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₃F₄NO₃
Mw: 225.097 g/mol
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00042300
Číslo CAS: 124170-06-5