Tlačiť
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol, 3-Cyano-5-hydroxybenzotrifluoride
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 580.41 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187.119 g/mol
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16999150
Číslo CAS: 1243459-56-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III