Tlačiť
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC48413-1G PC48413-25G PC48413-5G
APOSPC48413-1GEA 59.68 EUR
APOSPC48413-1G APOSPC48413-25G APOSPC48413-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18632532
Číslo CAS: 1286734-82-4