Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48408-1G PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA 132.59 EUR
APOSPC48408-1G APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₆F₄
Mw: 190.138 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08461649
Číslo CAS: 1286734-95-9
OSN: 1993
ADR: 3 II