Tlačiť
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 81.43 EUR
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Teplota tavenia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18632530
Číslo CAS: 1286734-89-1