Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC48404-1G PC48404-250MG PC48404-5G
APOSPC48404-1GEA 157.82 EUR
APOSPC48404-1G APOSPC48404-250MG APOSPC48404-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂O
Mw: 271.035 g/mol
Teplota tavenia: 39…40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042191
Číslo CAS: 1191922-50-5