Tlačiť
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48399-1G PC48399-250MG PC48399-5G
APOSPC48399-1GEA 596.87 EUR
APOSPC48399-1G APOSPC48399-250MG APOSPC48399-5G
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16606413
Číslo CAS: 39174-88-4
OSN: 3261
ADR: 8,III