Tlačiť
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48395-1G PC48395-250MG
APOSPC48395-1GEA 107.9 EUR
APOSPC48395-1G APOSPC48395-250MG
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₄F₈O
Mw: 292.125 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31812095
Číslo CAS: 2379918-42-8