Tlačiť
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48379-1G PC48379-250MG
APOSPC48379-1GEA 314.48 EUR
APOSPC48379-1G APOSPC48379-250MG
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃BrF₆
Teplota varu: 160…161 °C
Teplota tavenia: –48…–47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06253758
Číslo CAS: 320-29-6