Tlačiť
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethyl)benzene
PC48365-1G PC48365-250MG
APOSPC48365-1GEA 626.48 EUR
APOSPC48365-1G APOSPC48365-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Mw: 221.042 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18791598
Číslo CAS: 1222556-61-7
OSN: 3265
ADR: 8 III