Tlačiť
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisic acid
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 344.48 EUR
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
Mw: 299.041 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541878
Číslo CAS: 1445995-86-7