Tlačiť
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48349-1G PC48349-250MG PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA 66.59 EUR
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Br₂F₄
Mw: 321.892 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28784690
Číslo CAS: 1804417-25-1