Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-fluorocoumaran-3-one, 2-Bromo-5-fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2-Bromo-2,3-dihydro-5-fluoro-3-oxo-1-benzofuran
PC48347-1G PC48347-250MG
APOSPC48347-1GEA 814.28 EUR
APOSPC48347-1G APOSPC48347-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₄BrFO₂
Mw: 231.019 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28096612
Číslo CAS: 1823950-80-6