Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48335-1G PC48335-250MG PC48335-5G
APOSPC48335-1GEA 124.75 EUR
APOSPC48335-1G APOSPC48335-250MG APOSPC48335-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO
Teplota varu: 130…138 °C (18 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11617285
Číslo CAS: 91319-42-5
OSN: 3265
ADR: 8,II