Tlačiť
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48334-1G PC48334-250MG
APOSPC48334-1GEA 278.78 EUR
APOSPC48334-1G APOSPC48334-250MG
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₈F₃NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26407437
Číslo CAS: 1820706-98-6
OSN: 3261
ADR: 8,III