Tlačiť
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G
APOSPC48330-25GEA 1377.53 EUR
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Vzorec: C₉H₉F₅O₄
Mw: 276.157 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD26407435
Číslo CAS: 938459-25-7