Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-α,α,5-trifluoroanisole, 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC48301-100G PC48301-25G PC48301-5G
APOSPC48301-100GEA 1854.2 EUR
APOSPC48301-100G APOSPC48301-25G APOSPC48301-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Mw: 241.005 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11036070
Číslo CAS: 954235-83-7