Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-5-bromo-3-chloro-α,α,α-trifluoroanisole
PC48298-1G PC48298-250MG PC48298-5G
APOSPC48298-1GEA 24.91 EUR
APOSPC48298-1G APOSPC48298-250MG APOSPC48298-5G
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrClF₃NO
Mw: 290.465 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08236694
Číslo CAS: 885266-98-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III