Tlačiť
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 144.81 EUR
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06823830
Číslo CAS: 331-41-9